Learn More
3-Chlorocatechol, TRC
Code produit 30367317
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30367317 50 mg -
30352617 5 mg 5mg
30354840 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30367317 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC37357550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4018-65-9
Formule moléculaire C6H5O2Cl
Poids moléculaire (g/mol) 144.55
Nom IUPAC 3-chlorobenzene-1,2-diol
SMILES Oc1cccc(Cl)c1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chlorocatechol
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H5ClO2/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,8-9H
Poids de la formule 143.9978