Learn More
Acide 3-chlorocinnamique, principalement trans, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11475443
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11475443 250 g 250g
11455443 10 g 10g
11465443 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11475443 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13416.30
 Article restreint
Expédition estimée: 14-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 1866-38-2 | C9H7ClO2 | 182.603 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1866-38-2
Formule moléculaire C9H7ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 182.603
Numéro MDL MFCD00004384
Clé InChI FFKGOJWPSXRALK-SNAWJCMRSA-N
Synonyme 3-chlorocinnamic acid, 3-3-chlorophenyl acrylic acid, m-chlorocinnamic acid, e-3-3-chlorophenyl acrylic acid, 2e-3-3-chlorophenyl acrylic acid, trans-3-chlorocinnamic acid, e-3-chlorocinnamic acid, 2e-3-3-chlorophenyl prop-2-enoic acid, 2-propenoic acid, 3-3-chlorophenyl, rarechem bk hc t320
CID PubChem 735250
Nom IUPAC Acide (E)-3-(3-chlorophényl)prop-2-énoïque
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)C=CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chlorocinnamic acid
Note relative au nom predominantly trans
Point de fusion 161°C to 164°C
Quantité 250 g
Beilstein 2207378
Poids de la formule 182.61
Pourcentage de pureté ≥98%