Learn More
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-acide carboxylique, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 15448345
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15448345 250 mg 250mg
15428345 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15448345 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33162.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100001-79-4
Formule moléculaire C8H5ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 196.59
Numéro MDL MFCD09836169
Clé InChI JBQOFBOMIUELMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 3-chloro-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid
CID PubChem 26369186
Nom IUPAC 3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-acide carboxylique
SMILES C1=CC2=NC(=C(N2C=C1)Cl)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Point de fusion 203°C to 205°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 196.59
Pourcentage de pureté 95%