Learn More
3-Chloroiminodibenzyl, TRC
Code produit 30358842
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
250 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30358842 5 g 5g
30357219 25 g 25g
30367903 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30358842 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3669205G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32943-25-2
Formule moléculaire C14 H12 Cl N
Poids moléculaire (g/mol) 229.7
Synonyme 3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine, Clomipramine Hydrochloride Imp. F (EP)
Nom IUPAC 2-chloro-6,11-dihydro-5H-benzo[b][1]benzazépine
SMILES Clc1ccc2CCc3ccccc3Nc2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C14H12ClN/c15-12-8-7-11-6-5-10-3-1-2-4-13(10)16-14(11)9-12/h1-4,7-9,16H,5-6H2
Poids de la formule 229.0658