Learn More
3-Chloroiminodibenzyl, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine |
| Quantité | 250 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H12ClN/c15-12-8-7-11-6-5-10-3-1-2-4-13(10)16-14(11)9-12/h1-4,7-9,16H,5-6H2 |
| Poids de la formule | 229.0658 |