Learn More
3-(Chlorométhyl)-1,2,4-oxadiazole, qualité technique, Thermo Scientific™
Code produit 10283322
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10283322 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10029491 1 g Flacon en verre ambré 1g
10041974 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10283322 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SEW00285CB
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 51791-12-9
Formule moléculaire C3H3ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 118.52
Numéro MDL MFCD00052097
Clé InChI YSNKGJCEHOJIDK-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2735765
Nom IUPAC 3-(chlorométhyl)-1,2,4-oxadiazole
SMILES ClCC1=NOC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Chloromethyl)-1, 2, 4-oxadiazole
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme 3-chloromethyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,3-chloromethyl, chloromethyl 1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl
Poids de la formule 118.52
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique