Learn More
3-(chlorométhyl)-1-méthyl-5-phényl-1H-pyrazole, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10366854
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10366854 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10366854 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC46524CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Chloromethyl)-1-methyl-5-phenyl-1H-pyrazole
CAS 869901-13-3
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C11H11ClN2
Numéro MDL MFCD08271938
Quantité 250 mg
Synonyme 3-chloromethyl-1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazole, 3-chloromethyl-1-methyl-5-phenylpyrazole, 1h-pyrazole,3-chloromethyl-1-methyl-5-phenyl
Clé InChI KAZKAWDJSYXNGK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C(=CC(=N1)CCl)C2=CC=CC=C2
Nom IUPAC 3-(chlorométhyl)-1-méthyl-5-phénylpyrazole
Poids moléculaire (g/mol) 206.673
CID PubChem 18525795
Poids de la formule 206.67
Pourcentage de pureté 97%