Learn More
3-(Chlorométhyle)-1-méthyle-5-thien-2-yl-1H-pyrazole, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10505364
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10505364 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10346904 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10505364 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC47124CB
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 876316-61-9
Formule moléculaire C9H9ClN2S
Poids moléculaire (g/mol) 212.70
Numéro MDL MFCD08435883
Clé InChI ODLZAEGCJDMPOT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloromethyl-1-methyl-5-thien-2-yl-1h-pyrazole, 3-chloromethyl-1-methyl-5-thiophen-2-yl pyrazole, 1h-pyrazole,3-chloromethyl-1-methyl-5-2-thienyl, 3-chloromethyl-1-methyl-5-thiophen-2-yl-1h-pyrazole, 2-3-chloromethyl-1-methylpyrazol-5-yl thiophene
CID PubChem 18525807
Nom IUPAC 3-(chloromethyl)-1-methyl-5-(thiophen-2-yl)-1H-pyrazole
SMILES CN1N=C(CCl)C=C1C1=CC=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Chloromethyl)-1-methyl-5-thien-2-yl-1H-pyrazole
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 212.7
Pourcentage de pureté 97%