Learn More
3-(chlorométhyl)-5-(2-furyl)-1-méthyl-1H-pyrazole, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 11340647
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11340647 10 g 10g
11330647 250 mg 250mg
10265324 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11340647 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC46924EA
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 876316-48-2
Formule moléculaire C9H9ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 196.63
Numéro MDL MFCD08690269
Clé InChI DZUIHVJDKDNADW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloromethyl-5-2-furyl-1-methyl-1h-pyrazole, 3-chloromethyl-5-furan-2-yl-1-methylpyrazole, 1h-pyrazole,3-chloromethyl-5-2-furanyl-1-methyl, 3-chloromethyl-5-furan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole, 2-3-chloromethyl-1-methylpyrazol-5-yl furan
CID PubChem 18525803
Nom IUPAC 3-(chloromethyl)-5-(furan-2-yl)-1-methyl-1H-pyrazole
SMILES CN1N=C(CCl)C=C1C1=CC=CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Chloromethyl)-5-(2-furyl)-1-methyl-1H-pyrazole
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 10 g
Poids de la formule 196.64
Pourcentage de pureté 95%