Learn More
3-(chlorométhyl)-5-(2-furyl)isoxazole, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10259772
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10259772 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10259772 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC34924DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Chloromethyl)-5-(2-furyl)isoxazole
CAS 848658-70-8
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C8H6ClNO2
Numéro MDL MFCD07329988
Quantité 1 g
Synonyme 3-chloromethyl-5-2-furyl isoxazole, 3-chloromethyl-5-furan-2-yl-1,2-oxazole, isoxazole,3-chloromethyl-5-2-furanyl, 3-chloromethyl-5-furan-2-yl isoxazole
Clé InChI IPIMDVOPXIOKAK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=COC(=C1)C2=CC(=NO2)CCl
Nom IUPAC 3-(chlorométhyl)-5-(furan-2-yl)-1,2-oxazole
Poids moléculaire (g/mol) 183.591
CID PubChem 4962799
Poids de la formule 183.59
Pourcentage de pureté 97%