Learn More
3-(chlorométhyle)-5-(2-thiényle)-1,2,4-oxadiazole, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10613043
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10613043 250 mg 250mg
10497632 1 g 1g
10082214 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10613043 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SEW06262CB
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 306936-06-1
Formule moléculaire C7H5ClN2OS
Poids moléculaire (g/mol) 200.64
Numéro MDL MFCD01571188
Clé InChI YVYZVJRSESVBCM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloromethyl-5-thiophen-2-yl-1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-thien-2-yl-1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-2-thienyl-1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-thiophen-2-yl-1,2,4 oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,3-chloromethyl-5-2-thienyl, 2-3-chloromethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl thiophene
CID PubChem 2798343
Nom IUPAC 3-(chlorométhyl)-5-thiophène-2-yl-1,2,4-oxadiazole
SMILES C1=CSC(=C1)C2=NC(=NO2)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Chloromethyl)-5-(2-thienyl)-1, 2, 4-oxadiazole
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 200.65
Pourcentage de pureté 95%