Learn More
3-Chlorométhyl-5-(3-méthoxyphényl)-1,2,4-oxadiazole, 99 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Chloromethyl-5-(3-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole |
| Point de fusion | 58°C to 59°C |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 224.65 |
| Pourcentage de pureté | 99% |