Learn More
3-(chlorométhyl)-5-(3-thiényl)-1,2,4-oxadiazole, Thermo Scientific™
Code produit 11360427
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11360427 250 mg 250mg
10198312 1 g 1g
10702207 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11360427 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SEW01730CB
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 184970-24-9
Formule moléculaire C7H5ClN2OS
Poids moléculaire (g/mol) 200.64
Clé InChI KHJYOJVUQYWASE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloromethyl-5-thiophen-3-yl-1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-3-thienyl-1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-thien-3-yl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,3-chloromethyl-5-3-thienyl, 3-3-chloromethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl thiophene
CID PubChem 2797043
Nom IUPAC 3-(chlorométhyl)-5-thiophène-3-yl-1,2,4-oxadiazole
SMILES C1=CSC=C1C2=NC(=NO2)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Chloromethyl)-5-(3-thienyl)-1, 2, 4-oxadiazole
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 200.65
Pourcentage de pureté 97%