Learn More
3-(chlorométhyl)-5-[3-(trifluorométhyl)phényl]-1,2,4-oxadiazole, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10273272
Change view
Click to view available options
:
Flacon en verre ambré ; 10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10273272 Flacon en verre ambré ; 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10273272 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SEW02034EA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Chloromethyl)-5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1, 2, 4-oxadiazole
CAS 175205-63-7
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C10H6ClF3N2O
Numéro MDL MFCD00084969
Quantité 10 g
Synonyme 3-chloromethyl-5-3-trifluoromethyl phenyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-3-trifluoromethyl phenyl, 3-chloromethyl-5-3-trifluoromethyl-phenyl-1,2,4 oxadiazole, 3-chloromethyl-5-3-trifluoromethylphenyl-1,2,4 oxadiazole, pubchem12425, timtec-bb sbb005579, buttpark 48\08-26
Clé InChI INANILNLXTUPHD-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC(F)(F)C1=CC=CC(=C1)C1=NC(CCl)=NO1
Nom IUPAC 3-(chlorométhyle)-5-[3-(trifluorométhyle)phényle]-1,2,4-oxadiazole
Poids moléculaire (g/mol) 262.62
CID PubChem 2736622
Poids de la formule 262.62
Pourcentage de pureté 95%