Learn More
3-(chlorométhyl)-5-(4-méthoxyphényl)-1,2,4-oxadiazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10476282
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10476282 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10476282 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SEW02033EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Chloromethyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1, 2, 4-oxadiazole
CAS 73217-31-9
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C10H9ClN2O2
Numéro MDL MFCD00084967
Quantité 10 g
Synonyme 3-chloromethyl-5-4-methoxyphenyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,3-chloromethyl-5-4-methoxyphenyl, 3-chloromethyl-5-4-methoxy-phenyl-1,2,4 oxadiazole, 1-3-chloromethyl 1,2,4-oxadiazol-5-yl-4-methoxybenzene, 3-chloromethyl-5-4-methyloxy phenyl-1,2,4-oxadiazole
Clé InChI LSYCZBSPYWGGHC-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C2=NC(=NO2)CCl
Nom IUPAC 3-(chlorométhyl)-5-(4-méthoxyphényl)-1,2,4-oxadiazole
Poids moléculaire (g/mol) 224.644
CID PubChem 2797131
Poids de la formule 224.65
Pourcentage de pureté 97%