Learn More
3-(Chlorométhyl)-5-méthylisoxazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10213192
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10213192 250 mg 250mg
10631313 1 g 1g
10525954 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10213192 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB01262CB
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 35166-37-1
Formule moléculaire C5H6ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 131.56
Numéro MDL MFCD00221166
Clé InChI FEXTXBAFBURKGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloromethyl-5-methylisoxazole, 3-chloromethyl-5-methyl-1,2-oxazole, 3-chloromethyl-5-methyl-isoxazole, pubchem8710, zlchem 1024, acmc-209idp, 3-chloromethyl-5-methyisoxazole, 3-choromethyl-5-methylisoxazole, 5-methyl-3-chloromethylisoxazole
CID PubChem 2735763
Nom IUPAC 3-(chlorométhyl)-5-méthyl-1,2-oxazole
SMILES CC1=CC(CCl)=NO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Chloromethyl)-5-methylisoxazole
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 131.56
Pourcentage de pureté 97%