Learn More
Chlorhydrate de 3-chlorométhyl-5-méthylpyridine, TRC
Code produit 30366112
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30366112 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30366112 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3655551G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Chloromethyl)-5-methylpyridine hydrochloride
CAS 1007089-84-0
Formule moléculaire C7 H8 Cl N . Cl H
Quantité 1 g
Synonyme Rupatadine impurity 6 HCl
Formule InChI InChI=1S/C7H8ClN.ClH/c1-6-2-7(3-8)5-9-4-6;/h2,4-5H,3H2,1H3;1H
SMILES Cl.Cc1cncc(CCl)c1
Nom IUPAC 3-(clorometil)-5-metilpiridina;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 178.06
Poids de la formule 177.0112