Learn More
3-(chlorométhyl)-5phényl-1,2,4-oxadiazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10089581
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Product Code. 10089581
Brand: Thermo Scientific Maybridge SEW02030CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 1201-68-9
Formule moléculaire C9H7ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 194.618
Numéro MDL MFCD00084968
Clé InChI VEIXFEJMHJPUBS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 302154
Nom IUPAC 3-(chlorométhyl)-5-phényle-1,2,4-oxadiazole
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=NO2)CCl
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-(Chloromethyl)-5-phenyl-1, 2, 4-oxadiazole
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme 3-chloromethyl-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-phenyl-1,2,4 oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-phenyl, 3-chloromethyl-5-phenyl-1,2,4-oxadiazol, 1,2,4-oxadiazole,3-chloromethyl-5-phenyl
Poids de la formule 194.62
Pourcentage de pureté 97%