Learn More
3-(chlorométhyl)-5-phénylisoxazole, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10709593
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10709593 1 g Flacon en verre ambré 1g
10249242 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10709593 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC30524DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 14731-10-3
Formule moléculaire C10H8ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 193.63
Numéro MDL MFCD01444154
Clé InChI MLJJRVMANUGETQ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 1484769
Nom IUPAC 3-(chloromethyl)-5-phenyl-1,2-oxazole
SMILES ClCC1=NOC(=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Chloromethyl)-5-phenylisoxazole
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 3-chloromethyl-5-phenylisoxazole, 3-chloromethyl-5-phenyl-1,2-oxazole, isoxazole, 3-chloromethyl-5-phenyl, 5-phenyl-3-chloromethyl isoxazole, isoxazole,3-chloromethyl-5-phenyl
Poids de la formule 193.63
Pourcentage de pureté 97%