Learn More
3-(chlorométhyl)-5-thién-2-ylisoxazole, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10594984
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10594984 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10594984 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC23124DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Chloromethyl)-5-thien-2-ylisoxazole
CAS 863669-57-2
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C8H6ClNOS
Numéro MDL MFCD07339176
Quantité 1 g
Synonyme 3-chloromethyl-5-thien-2-ylisoxazole, 3-chloromethyl-5-thiophen-2-yl-1,2-oxazole, isoxazole,3-chloromethyl-5-2-thienyl, 2-3-chloromethyl isoxazol-5-yl thiophene, 3-chloromethyl-5-thiophen-2-yl isoxazole
Clé InChI RKWOCISPZAHSCF-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCC1=NOC(=C1)C1=CC=CS1
Nom IUPAC 3-(chloromethyl)-5-(thiophen-2-yl)-1,2-oxazole
Poids moléculaire (g/mol) 199.65
CID PubChem 7130599
Poids de la formule 199.66
Pourcentage de pureté 97%