Learn More
3-(chlorométhyl)benzamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10714583
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10714583 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10100702 1 g Flacon en verre ambré 1g
10440564 5 g Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10714583 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur S08130CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 135654-16-9
Formule moléculaire C8H8ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 169.608
Numéro MDL MFCD00175948
Clé InChI OOYATKQQGVPYQR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloromethyl benzamide, benzamide,3-chloromethyl, benzamide, 3-chloromethyl-9ci, 3-chloromethyl-benzamide, 3-carbamoylbenzyl chloride, acmc-20a41t, 3-aminocarbonyl benzyl chloride, 3-carbamoylbenzyl chloride, 3-aminocarbonyl benzyl chloride
CID PubChem 737145
Nom IUPAC 3-(chlorométhyle)benzamide
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CCl)C(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(chloromethyl)benzamide
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire CH2ClC6H4C(O)NH2
Quantité 250 mg
Poids de la formule 169.61
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-(Chloromethyl)benzamide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.