Learn More
3-(chlorométhyl)chlorhydrate de pyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11480833
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11480833 25 g 25g
11470833 5 g 5g
11490833 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11480833 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13279.14
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 6959-48-4 | C6H7Cl2N | 164.029 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 6959-48-4
Formule moléculaire C6H7Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 164.029
Numéro MDL MFCD00012818
Clé InChI UZGLOGCJCWBBIV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloromethyl pyridine hydrochloride, 3-chloromethylpyridine hydrochloride, 3-picolyl chloride hydrochloride, 3-chloromethyl pyridine hcl, ccris 140, pyridine, 3-chloromethyl-, hydrochloride, 3-pyridylmethyl chloride hydrochloride, unii-bqa8fyp4yn, 3-chloromethyl pyridinium chloride, 3-chloromethyl pyridine.hcl
CID PubChem 23394
Nom IUPAC 3-(chloromethyl)pyridine;hydrochloride
SMILES C1=CC(=CN=C1)CCl.Cl
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 3-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
Point de fusion 136°C to 142°C
pH 3
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 3689156
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 164.04
Pourcentage de pureté 97%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.