Learn More
3-(chlorométhyl)chlorhydrate de pyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490833
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11490833 100 g 100g
11470833 5 g 5g
11480833 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490833 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13279.22
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 6959-48-4 | C6H7Cl2N | 164.029 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6959-48-4
Formule moléculaire C6H7Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 164.029
Numéro MDL MFCD00012818
Clé InChI UZGLOGCJCWBBIV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloromethyl pyridine hydrochloride, 3-chloromethylpyridine hydrochloride, 3-picolyl chloride hydrochloride, 3-chloromethyl pyridine hcl, ccris 140, pyridine, 3-chloromethyl-, hydrochloride, 3-pyridylmethyl chloride hydrochloride, unii-bqa8fyp4yn, 3-chloromethyl pyridinium chloride, 3-chloromethyl pyridine.hcl
CID PubChem 23394
Nom IUPAC 3-(chlorométhyl)pyridine ; chlorhydrate
SMILES C1=CC(=CN=C1)CCl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
Point de fusion 136°C to 142°C
pH 3
Quantité 100 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 3689156
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 164.04
Pourcentage de pureté 97%