Learn More
Acide 3-chloroperbenzoïque (qualité technique, humidifié avec de l'eau), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Chloroperbenzoic Acid (Technical Grade) |
| CAS | 937-14-4 |
| Formule moléculaire | C7H5ClO3 |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | 3-Chlorobenzenecarboperoxoic Acid, m-Chloroperoxybenzoic Acid, 3-Chlorobenzenecarboperoxoic Acid, 3-Chloroperbenzoic Acid, 3-Chloroperoxybenzoic Acid, MCPBA, NSC 97094, m-Chlorobenzoyl Hydroperoxide, m-Chloroperbenzoic Acid, m-Chloroperoxobenzoic Acid, m-Chloroperoxybenzoic Acid, m-Chloroperoxybenzoic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H5ClO3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)11-10/h1-4,10H |
| SMILES | OOC(=O)c1cccc(Cl)c1 |
| Nom IUPAC | Acide3-chlorobenzènecarboperoxoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 172.57 |
| Poids de la formule | 171.9927 |