Learn More
Acide 3-chloroperoxybenzoïque, 50-55 %, suite ca 10 % -acide 3-chlorobenzoïque, équilibre de l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11359973
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11359973 500 g 500g
11339973 25 g 25g
11349973 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11359973 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00286.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 937-14-4 | C7H5ClO3 | 172.56 g/mol
3-Chloroperoxybenzoic acid is a strong oxidizing agent used in the oxidation reactions such as aldehydes and ketones to esters (Bayer-Villiger-Oxidation), olefines to epoxides, sulfides to sulfoxides and sulfones, and amines to nitroalkanes, N-oxides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Chloroperoxybenzoic acid is a strong oxidizing agent used in the oxidation reactions such as aldehydes and ketones to esters (Bayer-Villiger-Oxidation), olefines to epoxides, sulfides to sulfoxides and sulfones, and amines to nitroalkanes, N-oxides.
Solubilité
Soluble dans l’hydroxyde de potassium, le chloroforme et l’acétone. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la chaleur. Incompatible avec les réactifs avec agents réducteurs, les matériaux combustibles, les matières organiques et les alcalis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 937-14-4
Formule moléculaire C7H5ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 172.56
Numéro MDL MFCD00002127
Clé InChI NHQDETIJWKXCTC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloroperoxybenzoic acid, 3-chloroperbenzoic acid, mcpba, m-chloroperbenzoic acid, m-chloroperoxybenzoic acid, meta-chloroperoxybenzoic acid, benzenecarboperoxoic acid, 3-chloro, m-chlorobenzoyl hydroperoxide, meta-chloroperbenzoic acid, 3-chlorobenzoperoxoic acid
CID PubChem 70297
ChEBI CHEBI:52091
Nom IUPAC Acide3-chlorobenzènecarboperoxoïque
SMILES OOC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloroperoxybenzoic acid
Point de fusion 64°C to 66°C
Notes de pourcentage du dosage Suite ≈10% 3-acide chlorobenzoïque, équilibre de l’eau
Quantité 500 g
Numéro UN UN3106
Beilstein 608317
Informations sur la solubilité Soluble in potassium hydroxide,chloroform and acetone. Insoluble in water.
Poids de la formule 172.57
Pourcentage de pureté 50 to 55%