Learn More
3-chlorophénol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449050
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
100g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11449050 50 g 50g
11469050 100 g 100g
11459050 250 g 250g
11439050 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11449050 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13671.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 108-43-0 | C6H5ClO | 128.56 g/mol
3-Chlorophenol is widely used in the pharmaceutical, dyes and organic synthesis industry. It is an important intermediate in the synthesis of chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-chlorophénol est largement utilisé dans l’industrie pharmaceutique, les colorants et la synthèse organique. Il est également utilisé comme désinfectant. C’est un intermédiaire important dans la synthèse des produits chimiques.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol et l’éther.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 108-43-0
Formule moléculaire C6H5ClO
Poids moléculaire (g/mol) 128.56
Numéro MDL MFCD00002256
Clé InChI HORNXRXVQWOLPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-chlorophenol, phenol, 3-chloro, phenol, m-chloro, 3-hydroxychlorobenzene, m-chlorophenic acid, meta-chlorophenol, unii-z2z7m2ftad, 3-chloro-1-hydroxybenzene, 3-chloro-phenol, ccris 641
CID PubChem 7933
ChEBI CHEBI:38855
Nom IUPAC 3-chlorophénol
SMILES OC1=CC=CC(Cl)=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Chlorophenol
Point de fusion 30°C to 34°C
Densité 1.245
Point d’ébullition 214°C
Point d’éclair 120°C (248°F)
Indice de réfraction 1.566
Quantité 50 g
Numéro UN UN2020
Beilstein 1634401
Merck Index 14,2154
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol and ether.
Poids de la formule 128.56
Pourcentage de pureté ≥98%