Learn More
3-Chlorophenol, TRC
Code produit 30133012
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30133012 100 g 100g
17971435 25 g 25g
17922855 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133012 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC375010100G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-43-0
Formule moléculaire C6 H5 Cl O
Poids moléculaire (g/mol) 128.56
Synonyme Phenol, m-chloro- (7CI,8CI), 3-Chlorophenol, 3-Hydroxychlorobenzene, NSC 59700, m-Chlorophenic acid, m-Chlorophenol
Nom IUPAC 3-chlorophenol
SMILES Oc1cccc(Cl)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chlorophenol
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C6H5ClO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H
Poids de la formule 128.0029