Learn More
(3-chlorophényl)méthanol, Thermo Scientific™
Code produit 10641635
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
Conditionnement:
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10641635 10 g 10g
10081834 25 g 25g
11356326 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10641635 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01130EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 873-63-2
Formule moléculaire C7H7ClO
Poids moléculaire (g/mol) 142.582
Clé InChI ZSRDNPVYGSFUMD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chlorobenzyl alcohol, 3-chlorophenyl methanol, m-chlorobenzyl alcohol, benzenemethanol, 3-chloro, 3-chlorobenzylalcohol, 3-chlorophenyl methan-1-ol, m-chlorobenzylalcohol, 3-chlorobenyl alcohol, pubchem3626, acmc-209qjt
CID PubChem 70117
Nom IUPAC (3-chlorophényl)méthanol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau (3-Chlorophenyl)methanol
Densité 1.2100g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire ClC6H4CH2OH
Quantité 10 g
Poids de la formule 142.58
Pourcentage de pureté 97%