Learn More
(3-chlorophényl)méthanol, Thermo Scientific™
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | (3-Chlorophenyl)methanol |
| Densité | 1.2100g/mL |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Formule linéaire | ClC6H4CH2OH |
| Quantité | 50 g |
| Poids de la formule | 142.58 |
| Pourcentage de pureté | 97% |