Learn More
Acide 3-chlorophénylacétique, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11443524
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11443524 5 g 5g
11453524 25 g 25g
11463524 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11443524 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11210.06
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1878-65-5 | C8H7ClO2 | 170.59 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1878-65-5
Formule moléculaire C8H7ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 170.59
Numéro MDL MFCD00004332
Clé InChI WFPMUFXQDKMVCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chlorophenylacetic acid, m-chlorophenylacetic acid, 2-3-chlorophenyl acetic acid, 3-chlorobenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 3-chloro, m-chlorophenyl acetic acid, 3-chlorophenyl acetic acid, 3-chlorophenylaceticacid, acetic acid, m-chlorophenyl
CID PubChem 15879
Nom IUPAC Acide 2-(3-chlorophényl)acétique
SMILES OC(=O)CC1=CC=CC(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chlorophenylacetic acid
Point de fusion 77°C to 80°C
Quantité 5 g
Odeur Odorless
Beilstein 2045103
Poids de la formule 170.6
Pourcentage de pureté ≥98%