Learn More
Acide 3-chlorophénylacétique, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10107573 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10107573 50 g Flacon en verre 50g
10010820 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10107573 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 109840500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 1878-65-5 | C8H7ClO2 | 170.59 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1878-65-5
Formule moléculaire C8H7ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 170.59
Numéro MDL MFCD00004332
Clé InChI WFPMUFXQDKMVCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chlorophenylacetic acid, m-chlorophenylacetic acid, 2-3-chlorophenyl acetic acid, 3-chlorobenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 3-chloro, m-chlorophenyl acetic acid, 3-chlorophenyl acetic acid, 3-chlorophenylaceticacid, acetic acid, m-chlorophenyl
CID PubChem 15879
Nom IUPAC Acide 2-(3-chlorophényl)acétique
SMILES OC(=O)CC1=CC=CC(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chlorophenylacetic acid
Point de fusion 77°C to 80°C
% min. CAS 99.0
Couleur Blanc
% max. CAS 100.0
Quantité 50 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Flocons et morceaux brillants
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire ClC6H4CH2CO2H
Beilstein 09, II, 306
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Poids de la formule 170.6
Pourcentage de pureté 99+%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Chlorophenylacetic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.