Learn More
3-Chlorophénylacétonitrile, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Chlorophenylacetonitrile |
| Point de fusion | 11°C to 13°C |
| Densité | 1.189 |
| Point d’ébullition | 134°C to 136°C (10 mmHg) |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Odeur | Pungent |
| Indice de réfraction | 1.5437 |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN3276 |
| Beilstein | 2042965 |
| Afficher plus |