Learn More
3-chlorophénylacétylène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10712942 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10712942 1 g Flacon en verre 1g
10657770 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10712942 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 433130010
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 766-83-6 | C8H5Cl | 136.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 766-83-6
Formule moléculaire C8H5Cl
Poids moléculaire (g/mol) 136.58
Numéro MDL MFCD03839984
Clé InChI GRBJPHPMYOUMJV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chlorophenylacetylene, 3-chlorophenyl acetylene, 3'-chlorophenyl acetylene, 3-chloro-1-ethynylbenzene, benzene, 1-chloro-3-ethynyl, m-chlorophenylacetylene, 1-chloro-3-ethynyl-benzene, 3'-chlorophenylacetylene, 3-chloro phenyl acetylene
CID PubChem 123086
Nom IUPAC 1-chloro-3-éthynylbenzène
SMILES C#CC1=CC(=CC=C1)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-chlorophenylacetylene
% min. CAS 96.0
Couleur Incolore à jaune
% max. CAS 100.0
Quantité 1 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Point d’ébullition 178°C to 179°C
Poids de la formule 136.58
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Chlorophenylacetylene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.