Learn More
Acide 3-chlorophénylboronique, 97 %, peut contenir des quantités variables d’anhydride, Thermo Scientific™
Code produit 10361073
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10361073 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10361073 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur AC35900DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chlorophenylboronic acid
CAS 63503-60-6
% min. CAS 96.0
Couleur Vert-jaune à blanc
% max. CAS 100.0
Quantité 1 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre ambré
Forme physique Poudre ou aiguilles cristallines
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C6H6BClO2
Numéro MDL MFCD00161354
Synonyme 3-chlorophenyl boronic acid, 3-chlorobenzeneboronic acid, 3-chlorophenyl boranediol, 3-chlorophenylbornic acid, 3-chloro benzene boronic acid, m-chlorophenylboronic acid, 3-chloro-phenyl-boronic acid, boronic acid, 3-chlorophenyl, pubchem1785
Clé InChI SDEAGACSNFSZCU-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)C1=CC(Cl)=CC=C1
Nom IUPAC Acide 3(-chlorophényl)boronique
Poids moléculaire (g/mol) 156.37
CID PubChem 2734323
Poids de la formule 156.38
Pourcentage de pureté ≥96.0%