Learn More
Acide 3-chlorophénylboronique, TRC
Code produit 30350219
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30350219 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30350219 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC59651050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chlorophenylboronic Acid
CAS 63503-60-6
Formule moléculaire C6 H6 B Cl O2
Quantité 50 mg
Synonyme B-(3-Chlorophenyl)boronic Acid, (3-Chlorophenyl)boronic Acid, (m-Chlorophenyl)boronic Acid, 3-Chlorobenzeneboronic Acid, m-Chlorobenzeneboronic Acid
Formule InChI InChI=1S/C6H6BClO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,9-10H
SMILES OB(O)c1cccc(Cl)c1
Nom IUPAC Acide 3(-chlorophényl)boronique
Poids moléculaire (g/mol) 156.375
Poids de la formule 156.015