Learn More
Chlorhydrate de 3-chlorophénylhydrazine, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10373812 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10373812 25 g Flacon en verre 25g
10282792 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10373812 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 167360250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 2312-23-4 | C6H7ClN2·HCl | 179.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2312-23-4
Formule moléculaire C6H7ClN2·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 179.05
Numéro MDL MFCD00012935
Clé InChI CRRIAWUJYMLJOE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chlorophenylhydrazine hydrochloride, 3-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, 3-chloro phenyl hydrazine hydrochloride, m-chlorophenylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 3-chlorophenyl-, monohydrochloride, 1-3-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, m-chlorophenylhydrazine hcl, 3-chlorophenyl hydrazine hydrochloride 1:1, 3-chlorophenyl hydrazinehydrochloride
CID PubChem 75331
Nom IUPAC (3-chlorophényl)hydrazine;chlorhydrate
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)NN.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chlorophenylhydrazine hydrochloride
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 242°C
Couleur Beige ou rose à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H4NHNH2·HCl
Quantité 25 g
Beilstein 15, 424
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Poids de la formule 179.05
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Chlorophenylhydrazine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.