Learn More
Chlorhydrate de 3-chlorophénylhydrazine, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459120
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11459120 10 g 10g
11469120 50 g 50g
11479120 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11459120 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14770.09
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 2312-23-4 | C6H8Cl2N2 | 179.044 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2312-23-4
Formule moléculaire C6H8Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 179.044
Numéro MDL MFCD00012935
Clé InChI CRRIAWUJYMLJOE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chlorophenylhydrazine hydrochloride, 3-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, 3-chloro phenyl hydrazine hydrochloride, m-chlorophenylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 3-chlorophenyl-, monohydrochloride, 1-3-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, m-chlorophenylhydrazine hcl, 3-chlorophenyl hydrazine hydrochloride 1:1, 3-chlorophenyl hydrazinehydrochloride
CID PubChem 75331
Nom IUPAC (3-chlorophényl)hydrazine;chlorhydrate
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)NN.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chlorophenylhydrazine hydrochloride
Point de fusion ∼242°C (decomposition)
Odeur Odorless
Quantité 10 g
Beilstein 3565828
Poids de la formule 179.05
Pourcentage de pureté 97%