Learn More
Chlorhydrate de 3-chlorophénylhydrazine, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-Chlorophenylhydrazine hydrochloride |
| Point de fusion | ∼242°C (decomposition) |
| Odeur | Odorless |
| Quantité | 250 g |
| Beilstein | 3565828 |
| Poids de la formule | 179.05 |
| Pourcentage de pureté | 97% |