Learn More
3-Bromure de chlorophénylmagnésium, 1 M dans le MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15498037
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15498037 50 mL 50mL
15408047 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15498037 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51161.AD
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 36229-42-2 | C6H4BrClMg | 215.76 g/mol
3-Chlorophenylmagnesium bromide is involved in the synthesis of enantiopure 2-imidazolidinones by reacting with 1,1'-DiBoc-2,2'-Biaziridine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure 3-chlorophénylmagnésium est impliqué dans la synthèse des énantiopures 2-imidazolidinones en réagissant avec le 1,1′-DiBoc-2,2′-biaziridine.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts. Réagit avec l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36229-42-2
Formule moléculaire C6H4BrClMg
Poids moléculaire (g/mol) 215.76
Numéro MDL MFCD00672003
Clé InChI ZIYRUWPTUPFRQU-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 3-chlorophenylmagnesium bromide, 3-chlorophenyl magnesium bromide, magnesium,bromo 3-chlorophenyl, m-chlorophenylmagnesium bromide, m-chlorophenyl magnesium bromide, 3-chloro phenyl magnesium bromide, 3-chloro-phenyl magnesium bromide, ziyruwptupfrqu-uhfffaoysa-m, grignard reagent
CID PubChem 12252967
Nom IUPAC Magnésium ; chlorobenzène ; bromure
SMILES ClC1=CC([Mg]Br)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chlorophenylmagnesium bromide
Quantité 50 mL
Numéro UN UN2924
Poids de la formule 215.76
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 M dans MeTHF