Learn More
Iodure de 3-chlorophénylzinc, 0,5 M dans le THF, conditionnée sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables
Code produit 15445405
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15445405 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15445405 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H58709.AD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chlorophenylzinc iodide
Note relative au nom Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 186000-42-0
Densité 1.032
Formule moléculaire C6H5ClIZn-
Numéro MDL MFCD01311393
Quantité 50 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air sensitive; May form a precipitate
Synonyme 3-chlorophenylzinc iodide
Clé InChI RZAFMWURTCHXIE-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC=C(C=C1)Cl.[Zn].[I-]
Nom IUPAC chlorobenzène;zinc;iodide
Poids moléculaire (g/mol) 304.84
CID PubChem 131668582
Poids de la formule 303.84