Learn More
Anhydride 3-chlorophtalique, 95+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10739023 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10739023 5 g Flacon en verre 5g
10147822 1 g Flacon en verre 1g
10358663 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10739023 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 381290050
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 117-21-5 | C8H3ClO3 | 182.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 117-21-5
Formule moléculaire C8H3ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 182.56
Numéro MDL MFCD00023107
Clé InChI UERPUZBSSSAZJE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chlorophthalic anhydride, 4-chloroisobenzofuran-1,3-dione, 3-chlorophthalic acid anhydride, unii-vo7nxt0137, 1,3-isobenzofurandione, chloro, 4-chloro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione, 4-chloranyl-2-benzofuran-1,3-dione, 3clpa, pubchem19464, 3-chlorophthalicanhydride
CID PubChem 67014
Nom IUPAC 4-chloro-2-benzofurane-1,3-dione
SMILES ClC1=CC=CC2=C1C(=O)OC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chlorophthalic anhydride
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 123°C to 126°C
Couleur Blanc ou jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 182.56
Pourcentage de pureté 95+%
Forme physique Poudre cristalline et morceaux