Learn More
3-Anhydride chlorophtalique, TRC
Code produit 30353916
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30353916 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30353916 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3805782.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chlorophthalic Acid Anhydride
CAS 117-21-5
Formule moléculaire C8 H3 Cl O3
Quantité 2.5 g
Synonyme Phthalic anhydride, 3-chloro- (6CI,7CI,8CI), 4-Chloro-1,3-isobenzofurandione, 3-Chlorophthalic acid anhydride, 3-Chlorophthalic anhydride, 4-Chloroisobenzofuran-1,3-dione, NSC 122937, 3-Chlorophthalic Acid Anhydride
Formule InChI InChI=1S/C8H3ClO3/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(11)12-7(4)10/h1-3H
SMILES Clc1cccc2C(=O)OC(=O)c12
Nom IUPAC 4-chloro-2-benzofuran-1,3-dione
Poids moléculaire (g/mol) 182.561
Poids de la formule 181.9771