Learn More
3-Anhydride chlorophtalique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Chlorophthalic Acid Anhydride |
| CAS | 117-21-5 |
| Formule moléculaire | C8 H3 Cl O3 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Phthalic anhydride, 3-chloro- (6CI,7CI,8CI), 4-Chloro-1,3-isobenzofurandione, 3-Chlorophthalic acid anhydride, 3-Chlorophthalic anhydride, 4-Chloroisobenzofuran-1,3-dione, NSC 122937, 3-Chlorophthalic Acid Anhydride |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H3ClO3/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(11)12-7(4)10/h1-3H |
| SMILES | Clc1cccc2C(=O)OC(=O)c12 |
| Nom IUPAC | 4-chloro-2-benzofuran-1,3-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 182.561 |
| Poids de la formule | 181.9771 |