Learn More
Chlorure de 3-chloropropanesulfonyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10675202 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10675202 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10675202 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 154730250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Chloropropanesulfonyl chloride
Note relative au nom 96%
CAS 1633-82-5
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à marron
Densité 1.4500g/mL
Point d’ébullition 70°C (0.5 mmHg)
Point d’éclair 110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C3H6Cl2O2S
Formule linéaire Cl(CH2)3SO2Cl
Indice de réfraction 1.4890 to 1.491
Numéro MDL MFCD00007463
Quantité 25 mL
Gravité spécifique 1.45
Synonyme 3-chloropropanesulfonyl chloride, 3-chloro-1-propanesulfonyl chloride, 3-chloropropanesulfonylchloride, 3-chloropropylsulfonyl chloride, 3-chloropropanesulphonyl chloride, 1-propanesulfonyl chloride, 3-chloro, propanesulfonyl chloride, chloro, 3-chloro-propane-1-sulfonyl chloride, gamma-chloropropanesulfonyl chloride, 3-chloropropylsulfonylchloride
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Clé InChI GPKDGVXBXQTHRY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CS(=O)(=O)Cl)CCl
Nom IUPAC Chlorure de 3-chloropropane-1-sulfonyle
Poids moléculaire (g/mol) 177.05
CID PubChem 15410
Poids de la formule 177.05
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Chloropropanesulfonyl chloride
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.