Learn More
Chlorure de 3-chloropropanesulfonyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11423354
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11423354 50 g 50g
11413354 10 g 10g
11433354 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11423354 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10631.18
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1633-82-5 | C3H6Cl2O2S | 177.039 g/mol
3-Chloropropanesulfonyl Chloride is an intermediate used in the preparation of many enzymatic inhibitors. It is also used in the generation and trapping of the derived sulfene with imines and glyoxylates in the presence of chinchona alkaloids provide chiral sultams and sultones. It is mainly used for the synthesis of pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 3-chlorométhanesulfonyle est un intermédiaire utilisé dans la préparation de nombreux inhibiteurs enzymatiques. Il est également utilisé dans la génération et le piégeage du sulfène dérivé avec des imines et des glyoxylates en présence d’alcaloïdes de Chinchona pour fournir des sultams et des sultones chiraux. Il est principalement utilisé pour la synthèse des intermédiaires pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans le dichlorométhane, l’acétate d’éthyle et l’hexane.
Remarques
À stocker à 20°C. À stocker dans l‘obscurité. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Sensible à l’humidité. Tenir à l’écart des alcools, des bases fortes, des agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1633-82-5
Formule moléculaire C3H6Cl2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 177.039
Numéro MDL MFCD00007463
Clé InChI GPKDGVXBXQTHRY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloropropanesulfonyl chloride, 3-chloro-1-propanesulfonyl chloride, 3-chloropropanesulfonylchloride, 3-chloropropylsulfonyl chloride, 3-chloropropanesulphonyl chloride, 1-propanesulfonyl chloride, 3-chloro, propanesulfonyl chloride, chloro, 3-chloro-propane-1-sulfonyl chloride, gamma-chloropropanesulfonyl chloride, 3-chloropropylsulfonylchloride
CID PubChem 15410
Nom IUPAC Chlorure de 3-chloropropane-1-sulfonyle
SMILES C(CS(=O)(=O)Cl)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloropropanesulfonyl chloride
Densité 1.456
Point d’ébullition 70°C (0.5 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Formule linéaire Cl(CH2)3SO2Cl
Indice de réfraction 1.49
Quantité 50 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1754119
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in dichloromethane,ethyl Acetate and hexane.
Poids de la formule 177.05
Pourcentage de pureté ≥98%