Learn More
Alfa Aesar™ Acide 3-chloropropionique, 98 %
Code produit 11440357
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11440357 100 g 100g
11450357 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11440357 Fournisseur Alfa Aesar™ Code fournisseur B21744.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 107-94-8
Formule moléculaire C3H5ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 108.52
Numéro MDL MFCD00002764
Clé InChI QEYMMOKECZBKAC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloropropionic acid, propanoic acid, 3-chloro, propionic acid, 3-chloro, beta-chloropropionic acid, 3-chloropropanic acid, beta-monochloropropionic acid, unii-r5j180fn9z, 3-chloro-propionic acid, .beta.-chloropropionic acid, .beta.-monochloropropionic acid
CID PubChem 7899
Nom IUPAC acide 3-chloropropanoïque
SMILES OC(=O)CCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloropropionic acid
Point de fusion 37°C to 41°C
Densité 1.27
Point d’ébullition 203°C to 205°C
Point d’éclair 122°C (251°F)
Quantité 100 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1098495
Merck Index 14,2159
Poids de la formule 108.53
Pourcentage de pureté 98%