Learn More
Chlorure de 3-chloropropionyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11451727
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11451727 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11451727 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25698.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 3-chlorpropionyle peut être utilisé dans le processus de production des ingrédients pharmaceutiques.
Solubilité
Réagit violemment au contact de l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’abri des agents oxydants, de l’eau/humidité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloropropionyl chloride
CAS 625-36-5
Point de fusion -32°C
Densité 1.325
Point d’ébullition 143°C to 145°C
Point d’éclair 59°C (138°F)
Formule moléculaire C3H4Cl2O
Formule linéaire ClCH2CH2COCl
Indice de réfraction 1.457
Numéro MDL MFCD00000747
Quantité 100 g
Numéro UN UN3389
Beilstein 635814
Sensibilité Moisture sensitive
Synonyme 3-chloropropionyl chloride, propanoyl chloride, 3-chloro, propionyl chloride, 3-chloro, 3-chloropropionylchloride, beta-chloropropionyl chloride, 3-chloropropionic acid chloride, chloropropionyl chloride, propanoylchloride, 3-chloro, .beta.-chloropropanoyl chloride, .beta.-chloropropionyl chloride
Informations sur la solubilité Reacts violently with water.
Clé InChI INUNLMUAPJVRME-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCC(Cl)=O
Nom IUPAC Chlorure de 3-chloropropanoyl
Poids moléculaire (g/mol) 126.96
CID PubChem 69364
Poids de la formule 126.97
Pourcentage de pureté 97%