Learn More
3-chloropropiophénone, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11435023
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11435023 50 g 50g
11425023 10 g 10g
11309499 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11435023 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12290.18
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 936-59-4 | C9H9ClO | 168.62 g/mol
3-Chloropropiophenone was used in the asymmetric reduction of (S)-3-chloro-1-phenylpropanol using preheated Candida utilis cells immobilized in calcium alginate gel beads. It was also used in the synthesis of (R)-3-chloro-1-phenyl-1-propanol via asymmetric reduction using in-situ generated oxazaborolidine catalyst derived from (S)-α,α-diphenylprolinol. It is a precursor of phenyl vinyl ketone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-chloropropiophénone a été utilisé dans la réduction asymétrique du (S)-3-chloro-1-phénylpropanol à l’aide de cellules de Candida utilis préchauffées immobilisées dans des billes de gel d’alginate de calcium. Il a également été utilisé dans la synthèse de (R)-3-chloro-1-phényl-1-propanol via une réduction asymétrique à l’aide d’un catalyseur oxazaborolidine généré in situ dérivé de (S)-α,α-diphénylprolinol. C’est un précurseur de la phényl vinyle cétone.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 936-59-4
Formule moléculaire C9H9ClO
Poids moléculaire (g/mol) 168.62
Numéro MDL MFCD00000990
Clé InChI KTJRGPZVSKWRTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloropropiophenone, 1-propanone, 3-chloro-1-phenyl, beta-chloropropiophenone, 2-chloroethyl phenyl ketone, 3-chloropropanophenone, 3-chloro-1-phenyl-1-propanone, propiophenone, 3-chloro, 3-chloro-1-phenyl-propan-1-one, .beta.-chloropropiophenone, .omega.-chloropropiophenone
CID PubChem 70295
Nom IUPAC 3-chloro-1-phénylpropan-1-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)CCCl
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Chloropropiophenone
Point de fusion 46°C to 50°C
Point d’ébullition 113°C to 115°C (4 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 50 g
Beilstein 2043580
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 168.62
Pourcentage de pureté 96%