Learn More
3’-chloropropiophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10287260 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10287260 25 g Flacon en verre 25g
10114690 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10287260 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 276580250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 34841-35-5 | C9H9ClO | 168.62 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34841-35-5
Formule moléculaire C9H9ClO
Poids moléculaire (g/mol) 168.62
Numéro MDL MFCD00009925
Clé InChI PQWGFUFROKIJBO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3'-chloropropiophenone, 1-3-chlorophenyl propan-1-one, m-chloropropiophenone, 3-chlorophenyl ethyl ketone, 1-propanone, 1-3-chlorophenyl, 1-3-chloro-phenyl-propan-1-one, m-chloro-propiophenone, pubchem3083, 3'-chloro-propiophenone, 3/'-chloropropiophenone
CID PubChem 587128
Nom IUPAC 1-(3-chlorophényl)propan-1-one
SMILES CCC(=O)C1=CC(=CC=C1)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3'-Chloropropiophenone
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 43°C to 47°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 124°C (14.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H4COC2H5
Quantité 25 g
Beilstein 07, 1028
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in hot toluene and alcohol
Poids de la formule 168.62
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide cristallin
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3'-Chloropropiophenone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.