Learn More
3’-chloropropiophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11444224
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11444224 25 g 25g
11454224 100 g 100g
11464224 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11444224 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12542.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 34841-35-5 | C9H9ClO | 168.62 g/mol
3'-Chloropropiophenone has been used in the preparation of 1-(3-chlorophenyl)-1-phenyl-1-propanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3′-chloropropiophénone a été utilisé dans la préparation du 1-(3-chlorophényl)-1-phényl-1-propanol.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34841-35-5
Formule moléculaire C9H9ClO
Poids moléculaire (g/mol) 168.62
Numéro MDL MFCD00009925
Clé InChI PQWGFUFROKIJBO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3'-chloropropiophenone, 1-3-chlorophenyl propan-1-one, m-chloropropiophenone, 3-chlorophenyl ethyl ketone, 1-propanone, 1-3-chlorophenyl, 1-3-chloro-phenyl-propan-1-one, m-chloro-propiophenone, pubchem3083, 3'-chloro-propiophenone, 3/'-chloropropiophenone
CID PubChem 587128
Nom IUPAC 1-(3-chlorophényl)propan-1-one
SMILES CCC(=O)C1=CC(=CC=C1)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 3'-Chloropropiophenone
Point de fusion 45°C to 47°C
Point d’ébullition 123°C to 124°C (13 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 168.62
Pourcentage de pureté 98%